Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-alaninol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 209.25 |