Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462718
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462718 5 g 5g
11472718 25 g 25g
11482718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1142-20-7
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00002640
InChI nøgle TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
SMIL C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 2056164
Optisk rotation −14.5° (c=2 in Acetic Acid)
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%