Få mere at vide
N-(benzyloxycarbonyl)hydroxylamin, 98+%
Beschreibung
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamin reagerer med cyclohepta-1,3-dien til fremstilling af 6-oxa-7-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-en-7-carboxylsyrebenzylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamin reagerer med cyclohepta-1,3-dien til fremstilling af 6-oxa-7-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-en-7-carboxylsyrebenzylester.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine |
| Smeltepunkt | 65 °C til 70 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1074034 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 167.17 |
| Procent renhed | ≥98% |