missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyloxycarbonyl-Gamma-aminobutyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30339317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339317 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB286075500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid
CAS 5105-78-2
Molekylær formel C12H15NO4
Mængde 500 mg
Synonym 4-(Benzyloxycarbonylamino)butanoic Acid, 4-(Benzyloxycarbonylamino)butyric Acid, 4-[(N-Carbobenzoxy)amino]butyric Acid, Carbobenzoxy-4-aminobutyric Acid, N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid, N-Carbobenzyloxy-gamma-aminobutyric Acid, NSC 120007
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c14-11(15)7-4-8-13-12(16)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,16)(H,14,15)
SMIL OC(=O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn 4-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Formel vægt 237.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.