Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-D-valin, 98+%
Artikelnummer. 11342756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342756 5 g 5g
11332756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08856.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1685-33-2 | C13H17NO4 | 251,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1685-33-2
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00065703
InChI nøgle CANZBRDGRHNSGZ-LLVKDONJSA-N
Synonym z-d-val-oh, cbz-d-valine, n-benzyloxycarbonyl-d-valine, cbz-d-val-oh, n-cbz-d-valine, z-d-valine, n-carbobenzoxy-d-valine, benzyloxycarbonyl-d-valine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 712434
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-D-valine
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2056616
Optisk rotation +3,8° (c=2 i eddikesyre)
Formel vægt 251.28
Procent renhed ≥98%