Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine, 98%
Artikelnummer. 15479688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479688 25 g 25g
15459688 1 g 1g
15469688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63152.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28862-80-8 | C13H17NO4S | 283.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28862-80-8
Molekylær formel C13H17NO4S
Molekylvægt (g/mol) 283.34
MDL nummer MFCD00026043
InChI nøgle FPKHNNQXKZMOJJ-LLVKDONJSA-N
Synonym z-d-met-oh, n-cbz-d-methionine, cbz-d-methionine, z-d-methionine, n-carbobenzoxy-d-methionine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, z-l-methionine, carbobenzyloxy-d-methionine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, pubchem14967
PubChem CID 1712153
IUPAC navn (2R)-4-methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine
Smeltepunkt 68°C to 72°C (decomposition)
Beilstein 2058695
Mængde 25 g
Formel vægt 283.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof