Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutaminsyre-5-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic-acid 5-tert-butyl ester |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 337.37 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |