Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, 97%
Artikelnummer. 15431926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431926 5 g 5g
15421926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55121.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65706-99-2 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutaminsyre 1-benzylester, bruges som et reagens i syntesen af acylpeptider, der fungerer som immunstimulerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutaminsyre 1-benzylester, bruges som et reagens i syntesen af acylpeptider, der fungerer som immunstimulerende midler.
Opløselighed Opløselig i methanol og eddikesyre
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65706-99-2
Molekylær formel C20H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 371.389
MDL nummer MFCD00069647
InChI nøgle VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Synonym z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
PubChem CID 7018162
IUPAC navn (4R)-5-oxo-5-phenylmethoxy-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Mængde 5 g
Beilstein 5305848
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and acetic acid.
Formel vægt 371.39
Procent renhed 97%