Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol, 98%
Artikelnummer. 11470467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470467 25 g 25g
11450467 1 g 1g
11460467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22372.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61425-27-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61425-27-2
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.25
MDL nummer MFCD00672531
InChI nøgle AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Synonym r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide
PubChem CID 6951254
IUPAC navn benzyl-N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMIL C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Mængde 25 g
Formel vægt 209.25
Procent renhed 98%