Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol |
| Smeltepunkt | 82°C to 84°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 209.25 |
| Procent renhed | 98% |