Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-beta-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425568 5 g 5g
15435568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59293.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2304-94-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2304-94-1
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00037292
InChI nøgle GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine
PubChem CID 75313
IUPAC navn 3-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-beta-alanine
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Lineær formel C6H5CH2OCONHCH2CH2CO2H
Beilstein 1882542
Mængde 5 g
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%