missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyl)aminodiacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Benzyloxycarbonyl)aminodiacetic Acid |
| CAS | 17335-88-5 |
| Molekylær formel | C12H13NO6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-glycine, (Carboxyimino)di-acetic Acid N-Benzyl Ester, N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-13(7-11(16)17)12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)CN(CC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-[carboxymethyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.23 |
| Formel vægt | 267.0743 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?