Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7044987
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11332826
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08997.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1947-00-8
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.309
MDL nummer MFCD00004423
InChI nøgle RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
IUPAC navn 6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Mængde 5 g
Beilstein 2288508
Formel vægt 265.31
Procent renhed 99%