Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, 98%
Artikelnummer. 11332826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332826 5 g 5g
11342826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08997.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1947-00-8
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.309
MDL nummer MFCD00004423
InChI nøgle RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
IUPAC navn 6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Mængde 5 g
Beilstein 2288508
Formel vægt 265.31
Procent renhed 99%