Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428626
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428626 5 g 5g
15438626 250 mg 250mg
15418626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63993.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64187-48-0
Molekylær formel C14H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 279.29
MDL nummer MFCD00055851,MFCD09954933,MFCD09954934
InChI nøgle VVKAGQHUUDRPOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
PubChem CID 688411
IUPAC navn 1-O-benzyl-2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1CC(O)CN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 279.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske