Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine |
| CAS | 87745-55-9 |
| Molekylær formel | C23H23NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(2-(N-Benzyloxycarbonyl)aminoethyl)-2-(O-benzyl)hydroxyphenyl, N-Carbobenzyloxy-4-benzyldopamine, [2-[3-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO4/c25-21-15-18(11-12-22(21)27-16-19-7-3-1-4-8-19)13-14-24-23(26)28-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-12,15,25H,13-14,16-17H2,(H,24,26) |
| SMIL | Oc1cc(CCNC(=O)OCc2ccccc2)ccc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl N-[2-(3-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.43 |
| Formel vægt | 377.1627 |