Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479628 5 g 5g
15469628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63119.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15030-72-5
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.255
MDL nummer MFCD00004190
InChI nøgle QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-aib-oh, n-cbz-2-methylalanine, 2-benzyloxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-cbz-2-amino-2-methylpropanoic acid, z-2-aminoisobutyric acid, z-2-methylalanine, n-carbobenzyloxy-2-methylalanine, 2-carbobenzoxyamino isobutyric acid, n-benzyloxy carbonyl-2-methylalanine, alanine, 2-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 294936
IUPAC navn 2-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine
Smeltepunkt 65°C to 69°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 2218009
Mængde 5 g
Formel vægt 237.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver