Få mere at vide
N-Benzyloxy Naratriptan-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxy Naratriptan-d3 |
| CAS | 1794937-02-2 |
| Molekylær formel | C24H28D3N3O2S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-25-30(28,29)15-12-19-8-9-24-22(16-19)23(21-10-13-26(2)14-11-21)18-27(24)17-20-6-4-3-5-7-20/h3-9,16,18,21,25H,10-15,17H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCC(CC1)c2cn(Cc3ccccc3)c4ccc(CCS(=O)(=O)NC)cc24 |
| IUPAC navn | 2-[1-benzyl-3-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-4-yl]indol-5-yl]-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.61 |
| Formel vægt | 428.2325 |