Få mere at vide
N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycylglycine |
| CAS | 2566-19-0 |
| Molekylær formel | C12H14N2O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (Benzyloxycarbonyl)glycylglycine, (Carbobenzoxy)glycylglycine, (Carbobenzyloxy)glycylglycine, N-(Benzyloxycarbonyl)glycylglycine, N- (Benzyloxycarbonylaminoacetyl)glycine, N-(Carbobenzoxy)glycylglycine, N-(Carbobenzyloxy)glycylglycine, N-(N-Cbz-glycyl)glycine, N-[N- (Benzyloxycarbonyl)glycyl]glycine, NSC 29727 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O5/c15-10(13-7-11(16)17)6-14-12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,15)(H,14,18)(H,16,17) |
| SMIL | O=C(O)CNC(CNC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| IUPAC navn | ((benzyloxy)carbonyl)glycylglycine |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.25 |
| Formel vægt | 266.09 |