missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzylmedetomidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylmedetomidine |
| CAS | 2250242-52-3 |
| Molekylær formel | C20 H22 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2/c1-15-8-7-11-19(16(15)2)17(3)20-12-21-14-22(20)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-12,14,17H,13H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(c1cccc(C)c1C)c2cncn2Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.4021 |
| Formel vægt | 290.1783 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?