Få mere at vide
N-Benzylmaleamic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415387
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11415387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22726.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15329-69-8
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.213
MDL nummer MFCD00020482
InChI nøgle BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Synonym n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
IUPAC navn (Z)-4-(benzylamino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylmaleamic acid
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 5 g
Beilstein 1212733
Formel vægt 205.21
Procent renhed ≥98%