Få mere at vide
N-benzylidenmethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10705234 5 g 5g
10735171 25 g 25g
10656862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10705234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-29-7
MDL nummer MFCD00008294
InChI nøgle HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanimin
SMIL CN=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylidenemethylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tæthed 96%g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9N
Lineær formel C6H5CH=NCH3
Brydningsindeks 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Beilstein 07, 213
Molekylvægt (g/mol) 119.167
Formel vægt 119.17
Procent renhed ≥98.5% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks