Få mere at vide
N-Benzylidenemethylamine, 98+%
Artikelnummer. 11486247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486247 5 g 5g
11496247 25 g 25g
11406257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25161.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-29-7
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00008294
InChI nøgle HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanimin
SMIL CN=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylidenemethylamine
Tæthed 0.967
Kogepunkt 66°C to 69°C (10 mmHg)
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.552
Mængde 5 g
Beilstein 878278
Formel vægt 119.17
Procent renhed ≥98%