Få mere at vide
N-benzylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413097
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413097 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15413097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
N-Benzylidenanilin er en ekstra farve, som bruges i forskellige immunoassays, herunder flowcytometri, immunfluorescens, immunhistokemi og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzylidenanilin er en ekstra farve, som bruges i forskellige immunoassays, herunder flowcytometri,
immunfluorescens, immunhistokemi og andre applikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), methanol, chloroform, alkohol og eddikesyreanhydrid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylideneaniline
CAS 538-51-2
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Flammepunkt >110°C
Molekylær formel C13H11N
MDL nummer MFCD00003027
Mængde 5 g
Merck Index 14,1138
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln. (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
InChI nøgle UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn N,1-diphenylmethanimin
Molekylvægt (g/mol) 181.24
PubChem CID 10858
Formel vægt 181.24
Procent renhed 99%