Få mere at vide
N-benzylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439120
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439120 25 g 25g
11449120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14746.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
N-Benzylidenanilin er en ekstra farve, som bruges i forskellige immunoassays, herunder flowcytometri, immunfluorescens, immunhistokemi og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzylidenanilin er en ekstra farve, som bruges i forskellige immunoassays, herunder flowcytometri,
immunfluorescens, immunhistokemi og andre applikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), methanol, chloroform, alkohol og eddikesyreanhydrid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-51-2
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD00003027
InChI nøgle UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline, n-benzalaniline, benzaldehyde anil, aniline, n-benzylidene, benzenamine, n-phenylmethylene, n-phenylmethylene benzenamine
PubChem CID 10858
IUPAC navn N,1-diphenylmethanimin
SMIL C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylideneaniline
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Merck Index 14,1138
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
Formel vægt 181.24
Procent renhed 99%