Få mere at vide
N-Benzylideneaniline, 99%
Artikelnummer. 10545290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10545290 5 g Glass bottle 5g
10627400 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437780050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-51-2
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD00003027
InChI nøgle UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline, n-benzalaniline, benzaldehyde anil, aniline, n-benzylidene, benzenamine, n-phenylmethylene, n-phenylmethylene benzenamine
PubChem CID 10858
IUPAC navn N,1-diphenylmethanimine
SMIL C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylideneaniline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Farve Yellow
Kogepunkt 300°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Merck Index 15,1141
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 181.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzylideneaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.