Få mere at vide
N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt |
| CAS | 113806-26-1 |
| Molekylær formel | C10H10NNaO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Phenylmethylene)-L-alanine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2.Na/c1-8(10(12)13)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-8H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H](N=Cc1ccccc1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S)-2-(benzylideneamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.18 |
| Formel vægt | 199.0609 |