missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30341683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341683 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6357851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt
CAS 113806-26-1
Molekylær formel C10H10NNaO2
Mængde 1 g
Synonym N-Phenylmethylene)-L-alanine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2.Na/c1-8(10(12)13)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-8H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@H](N=Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2S)-2-(benzylideneamino)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 199.18
Formel vægt 199.0609
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.