missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt |
| CAS | 113806-26-1 |
| Molekylær formel | C10H10NNaO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Phenylmethylene)-L-alanine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2.Na/c1-8(10(12)13)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-8H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H](N=Cc1ccccc1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S)-2-(benzylideneamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.18 |
| Formel vægt | 199.0609 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?