Få mere at vide
N-Benzylidene-DL-phenylglycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylidene-DL-phenylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77290-52-9 |
| Molekylær formel | C17H17NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | alpha-[(Phenylmethylene)amino]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-17(19)16(15-11-7-4-8-12-15)18-13-14-9-5-3-6-10-14/h3-13,16H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(N=Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(benzylideneamino)-2-phenylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vægt | 267.1259 |