missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine, 97%

Artikelnummer. 15460847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15460847 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L17304.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine
CAS 4117-09-3
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Kogepunkt 135°C (0.3 mmHg)
Molekylær formel C7H13Br
MDL nummer MFCD00151999
Mængde 5 g
Beilstein 2940979
Synonym 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
InChI nøgle GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CCCCCCBr
IUPAC navn 7-bromhept-1-en
Molekylvægt (g/mol) 177.09
PubChem CID 524450
Formel vægt 255.34
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.