Få mere at vide
N-benzylhydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15492903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492903 25 g 25g
15396908 1 g 1g
15453413 5 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391040250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 29601-98-7 | C7H9NO·ClH | 159,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29601-98-7
Molekylær formel C7H9NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 159.62
InChI nøgle YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylhydroxylamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamine hcl, n-benzyl-n-hydroxylamine hydrochloride, benzenemethanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-benzylhydroxyamine hydrochloride, bnnhoh*hydrochloride;, acmc-1cr2p, ksc493k8t, benzylhydroxyamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamne hydrochlorde
PubChem CID 11332622
IUPAC navn N-benzylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 108,0 °C til 110,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (Argentometri)
Lineær formel C6H5CH2NHOH·HCl
Mængde 25 g
Formel vægt 159.62
Procent renhed 98%