Få mere at vide
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 29601-98-7 |
| Molekylær formel | C7H10ClNO |
| MDL nummer | MFCD00043377 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | ONCC1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.61 |
| Procent renhed | 98% |