Få mere at vide
N-Benzylglycine hydrochloride, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylglycine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽220°C (decomposition) |
| Beilstein | 3915652 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 201.65 |
| Procent renhed | ≥98% |