Få mere at vide
N-Benzylglycine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11388206
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388206 25 g 25g
11378206 5 g 5g
11398206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15200.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7689-50-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7689-50-1
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00156934
InChI nøgle BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine hydrochloride, benzylaminoacetic acid hydrochloride, 2-benzylamino acetic acid hydrochloride, bzl-gly-oh.hcl, n-benzylglycine hcl, bz-gly-oh.hcl, n-benzyl glycine hydrochloride, bzl-gly-oh inverted exclamation mark currencyhcl, benzylamino acetic acid hydrochloride, glycine, n-phenylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 2756624
IUPAC navn 2-(benzylamino)eddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine hydrochloride
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 3915652
Mængde 25 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed ≥98%