Få mere at vide
N-Benzylglycine ethyl ester, 97%
Artikelnummer. p-7046638
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11308286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15496.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6436-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00009174
InChI nøgle ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC navn ethyl-2-(benzylamino)acetat
SMIL CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine ethyl ester
Kogepunkt 102°C to 104°C (1mmHg)
Brydningsindeks 1.5053
Beilstein 2104816
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Tæthed 1.048
Mængde 25 g
Flammepunkt 112°C (233°F)
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%