Få mere at vide
N-benzylglycin ethylester, 97%
Product Code. 11328286
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11328286 500 g 500g
11308286 25 g 25g
11318286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11328286 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15496.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193,25 g/mol
N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6436-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00009174
InChI nøgle ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC navn ethyl-2-(benzylamino)acetat
SMIL CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine ethyl ester
Kogepunkt 102 °C til 104 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5053
Beilstein 2104816
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Tæthed 1.048
Mængde 500 g
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%