Få mere at vide
N-Benzylglycine ethyl ester, 97%
Artikelnummer. 11308286
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308286 25 g 25g
11318286 100 g 100g
11328286 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzylglycin ethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6436-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00009174
InChI nøgle ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC navn ethyl-2-(benzylamino)acetat
SMIL CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine ethyl ester
Kogepunkt 102°C to 104°C (1mmHg)
Brydningsindeks 1.5053
Beilstein 2104816
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Tæthed 1.048
Mængde 25 g
Flammepunkt 112°C (233°F)
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.