Få mere at vide
N-Benzylglycin ethylester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10040700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040700 10 g Glasflaske 10g
10172940 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10040700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105950100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6436-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00009174
InChI nøgle ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC navn ethyl-2-(benzylamino)acetat
SMIL CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine ethyl ester
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 140°C to 142°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.5045 to 1.5065
Mængde 10 g
Beilstein 12, 1060
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 193.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske