Få mere at vide
N-Benzylglycine, 98+%
Artikelnummer. 11348256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348256 25 g 25g
11338256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15368.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17136-36-6 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17136-36-6
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00190772
InChI nøgle KGSVNOLLROCJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine, 2-benzylamino acetic acid, n-benzyl glycine, glycine, n-phenylmethyl, n-phenylmethyl glycine, benzylglycine, benzylamino acetic acid, n-benzylglycin, bzl-gly-oh
PubChem CID 86965
IUPAC navn 2-(benzylamino)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylglycine
Smeltepunkt ∽210°C (decomposition)
Beilstein 2209788
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥98%