Få mere at vide
N-benzylformamid, 99%
Artikelnummer. 11440148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440148 100 g 100g
11420148 5 g 5g
11430148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23722.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6343-54-0 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6343-54-0
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD00003281
InChI nøgle IIBOGKHTXBPGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl formamide, n-phenylmethyl formamide, n-benzyl-formamide, unii-l363d92elk, formamide, n-phenylmethyl, formamide,n-phenylmethyl, chembl46293, n-benzyl formamide, n-benzylcarboxamide, n-formylbenzylamine
PubChem CID 80654
ChEBI CHEBI:41117
IUPAC navn N-benzylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Benzylformamide
Smeltepunkt 60 °C til 61 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.