Få mere at vide
N-benzylformamid, 99%
Artikelnummer. 11420148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420148 5 g 5g
11430148 25 g 25g
11440148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6343-54-0 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6343-54-0
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD00003281
InChI nøgle IIBOGKHTXBPGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl formamide, n-phenylmethyl formamide, n-benzyl-formamide, unii-l363d92elk, formamide, n-phenylmethyl, formamide,n-phenylmethyl, chembl46293, n-benzyl formamide, n-benzylcarboxamide, n-formylbenzylamine
PubChem CID 80654
ChEBI CHEBI:41117
IUPAC navn N-benzylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylformamide
Smeltepunkt 60°C to 61°C
Mængde 5 g
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%