Få mere at vide
N-Benzylethylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobenzylethylendiamine |
| CAS | 4152-09-4 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2 |
| SMIL | NCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N'-benzylethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1157 |