Få mere at vide
N-benzylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30343182
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30343182 50 g
1 options
Artikelnummer. 30343182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27644550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanolamine
CAS 104-63-2
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 50 g
Synonym 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
SMIL OCCNCc1ccccc1
IUPAC navn 2-(benzylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997