Få mere at vide
N-Benzylethanamin (Benzylethylamin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050119
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050119 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050119 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0035.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Benzylethanamin (Benzylethylamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Analyt- eller komponentnavne N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C9 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Etilefrine Imp. F (EP), N-Benzylethanamine, Benzylethylamine, Etilefrine Hydrochloride Impurity F, Etilefrine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMIL CCNCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 135,1048 g/mol