missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyldiacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyldiacetamide |
| CAS | 3027-02-9 |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzyldiacetamide, N,N-Diacetylbenzylamine, N-Acetyl-N-(phenylmethyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)N(Cc1ccccc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-acetyl-N-benzylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?