Få mere at vide
N-benzylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30339476
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30339476 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30339476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130198100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylbenzamide
CAS 1485-70-7
Molekylær formel C14H13NO
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
IUPAC navn N-benzylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 211.25
Formel vægt 211.0997