Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzylbenzamide, 99+%
Product Code. 11424873
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
11424873 25 g 25g
1 options
Product Code. 11424873 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. A12204.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Applications
N-Benzylbenzamide is a convenient precursor to α-substituted benzyl amines and an indicator for the titration of butyl lithium and other lithium bases.
Solubility
Soluble in Acetone (25 mg/ml).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1485-70-7
Melting Point 104°C to 108°C
Molecular Formula C14H13NO
MDL Number MFCD00003070
Quantity 25 g
Beilstein 2211315
Synonym benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
InChI Key LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name N-benzylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 211.26
PubChem CID 73878
Formula Weight 211.26
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material N-Benzylbenzamide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.