Få mere at vide
N-benzylanilin, TRC
Artikelnummer. 30346438
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30346438 25 g
1 options
Artikelnummer. 30346438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22494025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Molekylær formel C13 H13 N
Mængde 25 g
Synonym N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMIL C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-benzylanilin
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1048