Få mere at vide
N-benzylanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052222
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052222 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052222 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0171.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-benzylanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Analyt- eller komponentnavne N-Benzylaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Benzylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMIL C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-benzylanilin
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 183,1048 g/mol